Learn More
[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol, TRC
Artikelnummer. 30472731
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472731 50 mg 50 Milligramm
30466118 500 mg 500 Milligramm
30474586 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30472731 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM69572050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 337508-70-0
Summenformel C9H9NOS2
Molekulargewicht (g/mol) 211.3
IUPAC-Name [5-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)thiophen-2-yl]methanol
SMILES Cc1nc(cs1)c2ccc(CO)s2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NOS2/c1-6-10-8(5-12-6)9-3-2-7(4-11)13-9/h2-3,5,11H,4H2,1H3
Formelmasse 211.0126