Learn More
[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10664745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10664745 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10664745 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC14009DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolyl]methanol
CAS 388088-79-7
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H8N2O2S
Strukturformel Yes
MDL-Nummer MFCD03086111
Menge 1 g
Synonym 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolyl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-2-methylthiazol-4-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazol-3-yl methan-1-ol
InChI-Schlüssel ANQHCDZMYKOBKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC(=NO2)CO
IUPAC-Name [5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 196.224
PubChem CID 2776410
Formelmasse 196.23
Reinheit (%) 97%