Learn More
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10727285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10727285 5 g 5 Gramm
10590552 250 mg 250 Milligramm
10374322 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10727285 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18203DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 215434-25-6
Summenformel C8H6ClNO2S3
Molekulargewicht (g/mol) 279.771
InChI-Schlüssel YIKNRCVJBOLZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonylchloride, 5-2-methyl-thiazol-4-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, chloro 5-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl 2-thienyl sulfone
PubChem CID 2736979
IUPAC-Name 5-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)-Thiophen-2-Sulfonylchlorid
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 279.79
Reinheit (%) 95%