Learn More
5-[2-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-2 ∼lambda ∼5 -pyrazol-5-yl]-2-thiophencarbonsäure, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10337304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10337304 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10022314 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10337304 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07338DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 223499-20-5
Summenformel C10H7F3N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 276.233
MDL-Nummer MFCD00206674
InChI-Schlüssel MGYVPTDPOYVOQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-5-carboxythien-2-yl-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 2775669
IUPAC-Name 5-[1-Methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]thiophen-2-carbonsäure
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 276.24
Reinheit (%) 97%