Learn More
5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-nicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10279132
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10279132 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10762113 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10279132 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM08328CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 175203-69-7
Summenformel C14H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.231
MDL-Nummer MFCD00174055
InChI-Schlüssel DXJZBANECHYHRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-phenyleth-1-ynyl nicotinic acid, 5-2-phenylethynyl pyridine-3-carboxylic acid, 5-phenylethynyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-2-phenylethynyl, maybridge1_004925, 5-phenylethynylnicotinic acid, 5-phenylethynyl-nicotinic acid, 5-phenylethynyl nicotinic acid, 5-phenylethynyl-pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 2779236
IUPAC-Name 5-(2-Phenylethynyl)Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC(=CN=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)nicotinic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 223.23
Reinheit (%) 97%