Learn More
5-(2 -Phenyleth-1-ynyl)thiophol-2-carbaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10702503 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10394192 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702503 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM08144EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 17257-10-2
Summenformel C13H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 212.266
MDL-Nummer MFCD00126374
InChI-Schlüssel YFMUACLZRVJOBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-phenyleth-1-ynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-phenylethynyl, 5-phenylethynyl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2737140
IUPAC-Name 5-(2-Phenylethynyl)Thiophen-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(S2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 212.27
Reinheit (%) 90%