Learn More
5-(2-Pyridinylsulfanyl)-2-furaldehyde, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10432043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10432043 1 g 1 Gramm
10071524 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10432043 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07099DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 709635-68-7
Summenformel C10H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 205.231
InChI-Schlüssel NWJZBQDKKLHSBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-pyridinylsulfanyl-2-furaldehyde, 5-pyridin-2-ylthio furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylsulfanyl furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylsulfanyl-furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylthio-2-furaldehyde, 5-2-pyridylthio furan-2-carbaldehyde, 5-2-pyridylsulfanyl furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-2-pyridinylthio, 2-furancarboxaldehyde, 5-2-pyridinylthio
PubChem CID 2794784
IUPAC-Name 5-Pyridin-2-ylsulfanylfuran-2-carbaldehyd
SMILES C1=CC=NC(=C1)SC2=CC=C(O2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Pyridinylsulfanyl)-2-furaldehyde
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.24
Reinheit (%) 95%