Learn More
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467047 250 mg 250 Milligramm
15447047 1 g 1 Gramm
15457047 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34123.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 70380-73-3 | C8H6N2O | 146.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70380-73-3
Summenformel C8H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 146.149
MDL-Nummer MFCD00085160
InChI-Schlüssel LUMKXMDGONYZHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 737194
IUPAC-Name 5-Pyridin-2-yl-1,3-Oxazol
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CN=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
Menge 250 mg
Synonym 5-2-pyridyl-1,3-oxazole, 2-1,3-oxazol-5-yl pyridine, 5-pyridin-2-yl oxazole, pyridine,2-5-oxazolyl, 2-5-oxazolyl pyridine, 2-oxazol-5-yl-pyridine, 5-pyridin-2-yl-1,3-oxazole, pyridine, 2-5-oxazolyl, 5-2-pyridyl oxazole, acmc-209oeb
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 97%