Learn More
5-(2-Pyridyl)-thiophen-2-sulfonylchlorid, technischer Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10776705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10776705 5 g -
10742283 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776705 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC02203DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 151858-64-9
Summenformel C9H6ClNO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 259.72
MDL-Nummer MFCD00052284
InChI-Schlüssel OGOMWPWAEIDEOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-pyridyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, tech, acmc-1c5sp, 5-pyrid-2-ylthiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-2-pyridyl 2-thienyl sulfone, 2-5-chlorosulphonyl thien-2-yl pyridine, 5-2-pyridyl thiophene-2-sulphonyl chloride
PubChem CID 2737231
IUPAC-Name 5-(pyridin-2-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Pyridyl)thiophene-2-sulfonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 259.74
Reinheit (%) 95%