Learn More
5-(2-Thienyl)-isoxazol-3-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15480729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480729 250 mg 250 Milligramm
15470729 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480729 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63824.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 763109-71-3
Summenformel C8H5NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 195.192
MDL-Nummer MFCD04113955
InChI-Schlüssel OBTRHBQUXRJHJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-thiophen-2-yl isoxazole-3-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl-isoxazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl isoxazole-3-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid, 5-thien-2-ylisoxazole-3-carboxylic acid, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-thienyl, 5-2-thienyl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-2-thienyl isoxazole-3-carboxylicacid, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-2-thienyl, 5-thiophen-2-ylisoxazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 3157098
IUPAC-Name 5-Thiophen-2-yl-1,2-Oxazol-3-Carbonsäure
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC(=NO2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 195.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest