missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(2-Thienyl)-isoxazol, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15426037
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15426037 1 g 1 Gramm
15436037 10 g 10 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15426037

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33225.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 138716-44-6
Summenformel C7H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 151.18
MDL-Nummer MFCD06409150
InChI-Schlüssel KNRAAHWCKJMGNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-thienyl isoxazole, 5-thiophen-2-yl-isoxazole, 5-thiophen-2-yl isoxazole, 5-thiophen-2-yl-1,2-oxazole, 5-thiophene-2-yl-isoxazole, 5-2-thiophenyl isoxazole, 5-2-thienyl-isoxazole, isoxazole, 5-2-thienyl, isoxazole, 5-2-thienyl-9ci
PubChem CID 12049986
IUPAC-Name 5-Thiophen-2-yl-1,2-Oxazol
SMILES O1N=CC=C1C1=CC=CS1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-(2-Thienyl)isoxazole
Siedepunkt 68°C to 70°C (0.22 mmHg)
Brechungsindex 1.613
Menge 1 g
Formelmasse 151.19
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.