Learn More
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazol-4-Carboxylsäure, TRC
Artikelnummer. 30456455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456455 10 mg -
30449041 100 mg 100 Milligramm
30456428 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456455 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79212510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003561-80-5
Summenformel C11H6NO3F3
Molekulargewicht (g/mol) 257.17
IUPAC-Name 5-[2-(Trifluormethyl)phenyl]-1,2-Oxazol-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)c1cnoc1c2ccccc2C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxylic Acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H6F3NO3/c12-11(13,14)8-4-2-1-3-6(8)9-7(10(16)17)5-15-18-9/h1-5H,(H,16,17)
Formelmasse 257.03