Learn More
5-(3,4-Dichlorphenyl)furan-2-Carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11345389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11345389 1 g 1 Gramm
11335389 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345389 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50394.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61941-91-1
Summenformel C11H5Cl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 275.51
MDL-Nummer MFCD02257993
InChI-Schlüssel XQRLANCABKJNFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3,4-dichlorophenyl furan-2-carbonyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, 5-3,4-dichlorophenyl, 5-3,4-dichloro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride
PubChem CID 3873501
IUPAC-Name 5-(3,4-Dichlorphenyl)furan-2-Carbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(O1)C1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(3,4-Dichlorophenyl)furan-2-carbonyl chloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 275.52