Learn More
5-(3-Bromphenyl)-1,3-oxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437097
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15437097 10 g 10 Gramm
15427097 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15437097
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34161.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 243455-57-4
Summenformel C9H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 224.057
MDL-Nummer MFCD05668970
InChI-Schlüssel GUYZQMXSOVOSIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-bromophenyl-1,3-oxazole, 5-3-bromophenyl oxazole, 5-3-bromo-phenyl-oxazole
PubChem CID 2795565
IUPAC-Name 5-(3-Bromphenyl)-1,3-Oxazol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C2=CN=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(3-Bromophenyl)-1,3-oxazole
Schmelzpunkt 50°C to 52°C
Menge 10 g
Formelmasse 224.06
Reinheit (%) 97%