Learn More
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049535 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049535 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1248.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
CAS 18029-54-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H23 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-, Cyclobenzaprine Related Compound A
InChI-Formel InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-13,22H,7,14-15H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-Name 11-[3-(Dimethylamino)propyl]dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
Molekulargewicht (g/mol) 293.4
Menge 50 mg
Formelmasse 293,178 g/mol