Learn More
5-[4'-[[2-Butyl-4-chlor-5-[[(triphenylmethyl]oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17970996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17970996 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17970996 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0168.170025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-[4'-[[2-Butyl-4-chlor-5-[[(triphenylmethyl]oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
CAS 1006062-28-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C41 H37 Cl N6 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl]oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole, Losartan Potassium Imp. I (EP), Losartan Potassium Impurity I, Losartan Impurity I
InChI-Formel InChI=1S/C41H37ClN6O/c1-2-3-23-38-43-39(42)37(48(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-47-45-40)29-49-41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27H,2-3,23,28-29H2,1H3,(H,44,45,46,47)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1Cc5ccc(cc5)c6ccccc6c7nnn[nH]7
IUPAC-Name 5-[2-[4-[[2-Butyl-4-chlor-5-(trityloxymethyl)imidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]-1H-tetrazol
Molekulargewicht (g/mol) 665.23
Menge 25 mg
Formelmasse 664,2717 g/mol