Learn More
5-(4'-Benzyloxyphenyl)-2-oxazolidon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(4'-Benzyloxyphenyl)-2-oxazolidone |
| CAS | 88693-98-5 |
| Summenformel | C16 H15 N O3 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H15NO3/c18-16-17-10-15(20-16)13-6-8-14(9-7-13)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10-11H2,(H,17,18) |
| SMILES | O=C1NCC(O1)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2 |
| IUPAC-Name | 5-(4-Phenylmethoxyphenyl)-1,3-oxazolidin-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 269.3 |
| Formelmasse | 269.1052 |