Learn More
5-(4-Bromphenyl)-4,6-dichlorpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30340888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340888 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340888 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68786525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine
CAS 146533-41-7
Summenformel C10 H5 Br Cl2 N2
Menge 25 g
Synonym 4,6-Dichloro-5-(4-bromophenyl)pyrimidine
InChI-Formel InChI=1S/C10H5BrCl2N2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-9(12)14-5-15-10(8)13/h1-5H
SMILES Clc1ncnc(Cl)c1c2ccc(Br)cc2
IUPAC-Name 5-(4-Bromphenyl)-4,6-dichlorpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 303.97
Formelmasse 301.901