Learn More
5-(4-chlorphenyl)-2-Methyl-3-Furoesäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10538523
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10538523 10 g 10 Gramm
10583053 1 g 1 Gramm
10086434 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10538523 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SP00065EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 111787-89-4
Summenformel C12H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 236.65
MDL-Nummer MFCD00275560
InChI-Schlüssel HUQOLZUHGMRQFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2742181
IUPAC-Name 5-(4-Chlorphenyl)-2-methylfuran-3-carbonsäure
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-3-furoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 5-4-chlorophenyl-2-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-furoic acid, 2-methyl-5-4-chlorophenyl-furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-methyl, maybridge1_008585, acmc-20met1, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-methyl
Formelmasse 236.65
Reinheit (%) 97%