Learn More
5-(4-chlorphenyl)-2-Methyl-3-Furoesäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-3-furoic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 5-4-chlorophenyl-2-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-furoic acid, 2-methyl-5-4-chlorophenyl-furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-methyl, maybridge1_008585, acmc-20met1, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-methyl |
| Formelmasse | 236.65 |
| Reinheit (%) | 97% |