Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanin, 99 %
Artikelnummer. 10307520 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10307520
Marke: Thermo Scientific Chemicals 151470100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
5-(4-Dimethylaminobenzyliden)Rhodanin, 99 %, ACROS Organics, Menge:100g, Verpackung:Glasflasche, rot, Schmelzpunkt:285 bis 288 °C, Molekulargewicht:264,35, Prozent Reinheit:99 %, Erscheinungsbild:(0,3%-ige Lösg. in Aceton) klar, Assay-Prozentbereich:99%, Beilstein:27, 433, CAS:536-17-4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-17-4
Summenformel C12H12N2OS2
Molekulargewicht (g/mol) 264.35
MDL-Nummer MFCD00064857
InChI-Schlüssel JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
PubChem CID 2723826
IUPAC-Name 5-[[4-(Dimethylamino)phenyl]methyliden]-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-on
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 285°C to 288°C
Farbe Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 27, 433
Merck Index 15, 3253
Löslichkeitsinformationen (0.03% in acetone) Clear
Formelmasse 264.35
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Lockeres Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato