Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanin, 99 %
Artikelnummer. 10665392 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10665392 25 g Glasflasche 25 Gramm
10307520 10 g Glasflasche -
10574264 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10665392 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 151470250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 €
    113.65 € / 25 Gramm
    Sparen 24.35 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
5-(4-Dimethylaminobenzyliden)Rhodanin, 99 %, ACROS Organics, Menge:100g, Verpackung:Glasflasche, rot, Schmelzpunkt:285 bis 288 °C, Molekulargewicht:264,35, Prozent Reinheit:99 %, Erscheinungsbild:(0,3%-ige Lösg. in Aceton) klar, Assay-Prozentbereich:99%, Beilstein:27, 433, CAS:536-17-4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-17-4
Summenformel C12H12N2OS2
Molekulargewicht (g/mol) 264.35
MDL-Nummer MFCD00064857
InChI-Schlüssel JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
PubChem CID 2723826
IUPAC-Name 5-[[4-(Dimethylamino)phenyl]methyliden]-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-on
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 285°C to 288°C
Farbe Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 27, 433
Merck Index 15, 3253
Löslichkeitsinformationen (0.03% in acetone) Clear
Formelmasse 264.35
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Lockeres Pulver