Learn More
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3175168
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10751464 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10422254 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10751464
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC14547CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 501944-63-4
Summenformel C11H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 169.183
MDL-Nummer MFCD08435847
InChI-Schlüssel CYRYZDZQFDRTHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-ethynylphenyl-1,3-oxazole, 5-4-ethynylphenyl oxazole, oxazole,5-4-ethynylphenyl, 4-1,3-oxazol-5-yl phenylacetylene
PubChem CID 18525707
IUPAC-Name 5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-Oxazol
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)C2=CN=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Ethynylphenyl)-1, 3-oxazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 169.18
Reinheit (%) 97%