Learn More
5-(4-Fluorphenyl)-thiophen-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15474167 5 g 5 Gramm
15464167 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31579.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115933-30-7
Summenformel C11H7FO2S
Molekulargewicht (g/mol) 222.233
MDL-Nummer MFCD01316570
InChI-Schlüssel YOFXYDVYMHOXSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-fluorophenyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-4-fluorophenyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-carboxy-5-4-fluorophenyl thiophene, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-4-fluorophenyl, 5-4-fluoro-phenyl-thiophene-2-carboxylicacid, fluorophenylthiophenecarboxylicacid, 5-4-fluorophenyl-2-thenoic acid, 1-5-carboxythien-2-yl-4-fluorobenzene, 5-4-fluorophenyl thiophen-2-carboxylic acid, 5-4-fluorophenyl thiophene-2-carboxylicacid
PubChem CID 1873401
IUPAC-Name 5-(4-Fluorphenyl)Thiophen-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(S2)C(=O)O)F
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 5-(4-Fluorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 250°C to 252°C
Menge 5 g
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.