Learn More
5-(4-Fluorphenyl)valeriansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11324835 250 mg 250 Milligramm
11304835 1 g 1 Gramm
11314835 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324835 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17935.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24484-22-8 | C11H12FO2 | 195.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24484-22-8
Summenformel C11H12FO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.21
MDL-Nummer MFCD00800242
InChI-Schlüssel BXEFPLJKYWEEAN-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2734670
IUPAC-Name 5-(4-Fluorphenyl)pentansäure
SMILES [O-]C(=O)CCCCC1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Schmelzpunkt 73°C to 75°C
Menge 250 mg
Beilstein 7918899
Synonym 5-4-fluorophenyl valeric acid, 5-4-fluorophenyl pentanoic acid, benzenepentanoic acid, 4-fluoro, 5-4'-fluorophenyl valeric acid, acmc-1cj6r, benzenepentanoic acid,4-fluoro, 5-4-fluorophenyl-pentanoic acid, 5-4-fluoro-phenyl-pentanoic acid
Formelmasse 196.22
Reinheit (%) 97%