Learn More
5-(4-Hydroxyphenyl)pentansäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11466137
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11466137
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25107.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-(4-Hydroxyphenyl)Pentansäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4654-08-4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Hydroxyphenyl)pentanoic acid
Schmelzpunkt 116°C to 120°C
Summenformel C11H14O3
MDL-Nummer MFCD04039777
Menge 1 g
Synonym 5-4-hydroxyphenyl pentanoic acid, 5-4-hydroxyphenyl valeric acid, pubchem16852, acmc-20am8d, 5-4-hydroxyphenyl pentanoicacid, benzenepentanoic acid, 4-hydroxy
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel YSSJQFONKASLKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CCCCC(=O)O)O
IUPAC-Name 5-(4-Hydroxyphenyl)pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
PubChem CID 7016423
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 98%