Learn More
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(4-Methoxyphenyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 219.2 |
| Reinheit (%) | 97% |