Learn More
5-(4-Methoxyphenyl)-thiophen-2-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365549
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11365549 5 g 5 Gramm
11355549 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365549 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50483.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38401-67-1 | C13H12O2S | 232.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38401-67-1
Summenformel C12H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.27
MDL-Nummer MFCD00663639
InChI-Schlüssel ODLOZSNXTQAWGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-methoxyphenyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-2-thiophenecarbaldehyde, acmc-1ahp9, rarechem ak ma k025, methoxyphenylthiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-4-methoxyphenyl thiophene, 5-4-methoxylphenyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-4-methoxy-phenyl-thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2797800
IUPAC-Name 5-(4-Methoxyphenyl)Thiophen-2-Carbaldehyd
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(S1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Menge 5 g
Formelmasse 218.28
Reinheit (%) 99%