Learn More
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441487 5 g 5 Gramm
11431487 1 g 1 Gramm
11451487 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24950.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 175135-19-0 | C10H12N2O4 | 224.216 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175135-19-0
Summenformel C10H12N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 224.216
MDL-Nummer MFCD00053057
InChI-Schlüssel XXIIDARBNMZFEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-morpholino-2-nitrophenol, 5-4-morpholinyl-2-nitrophenol, 5-4-morpholino-2-nitrophenol, 5-Morpholin-4-yl-2-nitrophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitro-phenolate, maybridge1_001296, acmc-1c6gm, 2-nitro-5-morpholinophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitro-phenol, n-3-hydroxy-4-nitrophenyl morpholine
PubChem CID 2799399
IUPAC-Name 5-Morpholin-4-yl-2-nitrophenol
SMILES C1COCCN1C2=CC(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol
Schmelzpunkt 143°C to 145°C
Menge 5 g
Formelmasse 224.22
Reinheit (%) 97%