Learn More
5-[4-(Trifluormethyl)phenyl]-1H-Tetrazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460220
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460220 5 g 5 Gramm
11450220 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460220 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50677.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2251-79-8 | C8H5F3N4 | 214.151 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2251-79-8
Summenformel C8H5F3N4
Molekulargewicht (g/mol) 214.151
MDL-Nummer MFCD00052525
InChI-Schlüssel CCVCHQBLMDMSNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-trifluoromethyl phenyl-1h-tetrazole, 5-4-trifluoromethyl phenyl-2h-tetrazole, 5-4-trifluoromethyl phenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole,5-4-trifluoromethyl phenyl, 5-4-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-trifluoromethyl phenyl-2h-1,2,3,4-tetraazole, maybridge1_007473, acmc-1cqc2
PubChem CID 342565
IUPAC-Name 5-[4-(trifluormethyl)phenyl]-2H-Tetrazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NNN=N2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
Menge 5 g
Formelmasse 214.15
Reinheit (%) 95%