Learn More
5,5'-Dibrom-2,2'-bithiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15412808 5 g 5 Gramm
15422808 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412808 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56337.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4805-22-5 | C8H4Br2S2 | 324.048 g/mol
It is an active pharmaceutical ingredient and an OLED (organic light-emitting diode) intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein pharmazeutischer Wirkstoff und ein OLED-Zwischenprodukt (organische Leuchtdiode).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur: 2 - 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4805-22-5
Summenformel C8H4Br2S2
Molekulargewicht (g/mol) 324.048
MDL-Nummer MFCD00219110
InChI-Schlüssel SXNCMLQAQIGJDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5'-dibromo-2,2'-bithiophene, 2-bromo-5-5-bromothiophen-2-yl thiophene, 5,5-dibromo-2,2-bithiophene, 2,2'-bithiophene, 5,5'-dibromo, 5,5'-bis 2-bromothiophene, 5,5'-dibromo-2,2'bithiophene, 5,5'-dibromo-2,2-bithiophene, maybridge4_002009, acmc-209kc4, ksc491i4r
PubChem CID 638908
IUPAC-Name 2-Brom-5-(5-Bromthiophen-2-yl)Thiophen
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)C2=CC=C(S2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Schmelzpunkt 144°C to 146°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 324.06
Reinheit (%) 99%