Learn More
5,5-Dibrombarbitursäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077278 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11966541
Marke: Thermo Scientific Acros 439840010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 511-67-1 | C4H2Br2N2O3 | 285.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 511-67-1
Summenformel C4H2Br2N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 285.88
MDL-Nummer MFCD00010595
InChI-Schlüssel AMATXUCYHHHHHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5-dibromobarbituric acid, dibromin, 5,5-dibromopyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dibromo, dibrombarbitursaure, dibromobarbituric acid, acmc-20am7j, barbituric acid,5-dibromo, diethyl trimethylsilylphosphate
PubChem CID 94877
IUPAC-Name 5,5-Dibrom-1,3-diazinan-2,4,6-trion
SMILES BrC1(Br)C(=O)NC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5-Dibromobarbituric acid
Schmelzpunkt 240.0°C to 242.0°C
Formelmasse 285.88
Menge 1 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,5-Dibromobarbituric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.