Learn More
5,5-Dimethyl-1,3-Cyclohexandion 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10560571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10560571 100 g Glasflasche 100 Gramm
10666492 25 g Glasflasche 25 Gramm
10666682 500 g Glasflasche 500 Gramm
10502544 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10560571 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 116151000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 126-81-8 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-81-8
Summenformel C8H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
MDL-Nummer MFCD00001588
InChI-Schlüssel BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
PubChem CID 31358
IUPAC-Name 5,5-Dimethylcyclohexan-1,3-dion
SMILES CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5, 5-Dimethyl-1, 3-cyclohexanedione
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 147.0°C to 150.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C6H6(=O)2
Menge 100 g
Beilstein 07, 559
Fieser 01,266
Merck Index 15, 3264
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5 % (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,benzene,chloroform,and acetic acid
Formelmasse 140.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit