Learn More
5,5-Dimethyl-1,3-dioxan, TRC
Artikelnummer. 30375780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375780 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375780 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD8908031G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5-Dimethyl-1,3-dioxane
CAS 872-98-0
Summenformel C6 H12 O2
Menge 1 g
Synonym 5,5-Dimethyl-m-dioxane, NSC 139437
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2)3-7-5-8-4-6/h3-5H2,1-2H3
SMILES CC1(C)COCOC1
IUPAC-Name 5,5-Dimethyl-1,3-Dioxan
Molekulargewicht (g/mol) 116.158
Formelmasse 116.0837