Learn More
5,5-Dimethyl-1-Pyrrolin N-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30388245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388245 1 g
30380792 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30388245 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4736651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3317-61-1
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
Synonym 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole N-Oxide, 5,5-Dimethyl-1-pyrroline 1-Oxide, 5,5-Dimethyl-4,5-dihydro-3H-pyrrole N-Oxide, 5,5-Dimethyl-Δ1-pyrroline 1-Oxide, 5,5-Dimethyl-Δ1-pyrroline N-Oxide, DMPO
SMILES CC1(C)CCC=[N+]1[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-Oxide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)4-3-5-7(6)8/h5H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 113.0841