Learn More
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421310
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11421310 5 g 5 Gramm
11431310 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11421310
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26378.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1762-34-1 | C12H12N2 | 184.242 g/mol
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine is widely used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals. It is also used as a raw material in the synthesis of dyestuffs and agrochemicals. It is used as a precursor for the preparation of 5-methyl-5’vinyl-2,2’-bipyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5,5′-Dimethyl-2,2′-bipyridin wird häufig als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und Pharmazeutika verwendet. Es wird auch als Rohstoff bei der Synthese von Farbstoffen und Agrochemikalien eingesetzt. Es wird als Vorstufe für die Herstellung von 5-Methyl-5'vinyl-2,2'-bipyridin verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1762-34-1
Summenformel C12H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 184.242
MDL-Nummer MFCD01740554
InChI-Schlüssel PTRATZCAGVBFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5'-dimethyl-2,2'-bipyridine, abametapir, 5,5'-dimethyl-2,2'-dipyridyl, 6,6'-bi-3-picoline, 5,5'-dimethyl-2,2'-bipyridyl, 6,6'-di-3-picolyl, 6,6'-di-3-picoline, unii-6uo390amfb, 2,2'-bipyridine, 5,5'-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,2-dipyridyl
PubChem CID 15664
IUPAC-Name 5-Methyl-2-(5-Methylpyridin-2-yl)Pyridin
SMILES CC1=CN=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Siedepunkt 140°C (3 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 98%