Learn More
5,5-Dimethylhydantoin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312136 100 g 100 Gramm
11322136 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312136 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03388.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-71-4 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-71-4
Summenformel C5H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
MDL-Nummer MFCD00005266
InChI-Schlüssel YIROYDNZEPTFOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5-dimethylhydantoin, dimethylhydantoin, dm hydantoin, dantoin dmh, 2,4-imidazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, dantoin 736, hydantoin, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethylhydantoin dmh, 5,5-dimethyl hydantoin
PubChem CID 6491
IUPAC-Name 5,5-Dimethylimidazolidin-2,4-dion
SMILES CC1(C)NC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5-Dimethylhydantoin
Schmelzpunkt 174°C to 178°C
Flammpunkt 193°C (379°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 2827
Formelmasse 128.13
Reinheit (%) 97%