Learn More
5,5-Dimethylhydantoin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3757507 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10500581 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10418070 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10474535 5 kg Plastikeimer -
3 options
Artikelnummer. 10500581
Marke: Thermo Scientific Acros 116312500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 77-71-4 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-71-4
Summenformel C5H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
MDL-Nummer MFCD00005266
InChI-Schlüssel YIROYDNZEPTFOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5-dimethylhydantoin, dimethylhydantoin, dm hydantoin, dantoin dmh, 2,4-imidazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, dantoin 736, hydantoin, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethylhydantoin dmh, 5,5-dimethyl hydantoin
PubChem CID 6491
IUPAC-Name 5,5-Dimethylimidazolidin-2,4-dion
SMILES CC1(C)NC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5, 5-Dimethylhydantoin
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 175.0°C to 180.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Beilstein 24, 289
Fieser 07,126
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in ethanol,ethylether,aceton
Formelmasse 128.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle