Learn More
5,5-Dimethylhydantoin, TRC
Artikelnummer. 30379819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379819 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379819 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD473300100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5-Dimethylhydantoin
CAS 77-71-4
Summenformel C5H8N2O2
Menge 100 g
Synonym 5,5-Dimethyl-2,4-imidazolidinedione, 4,4-Dimethyl-2,5-dioxoimidazolidine, 5,5-Dimethylhydantoin, DM Hydantoin, DMH, Dantoin 736, Dantoin DMH, Dimethylhydantoin, Fennosurf 300, NSC 8652
InChI-Formel InChI=1S/C5H8N2O2/c1-5(2)3(8)6-4(9)7-5/h1-2H3,(H2,6,7,8,9)
SMILES CC1(C)NC(=O)NC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
Formelmasse 128.0586