Learn More
5,5-Dimethyloxazolidin-2,4 -Dion, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11409572
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11409572
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10714.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 695-53-4
Summenformel C5H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 129.12
MDL-Nummer MFCD00005379
InChI-Schlüssel JYJFNDQBESEHJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethadione, 5,5-dimethyloxazolidine-2,4-dione, 5,5-dimethyl-2,4-oxazolidinedione, propazone, dimethadion, eupractone, dimethyloxazolidinedione, 2,4-oxazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyloxazolidinedione, dimetadione dcit
PubChem CID 3081
IUPAC-Name 5,5-Dimethyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion
SMILES CC1(C)OC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5-Dimethyloxazolidine-2,4-dione
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Menge 1 g
Beilstein 113541
Merck Index 14,3213
Formelmasse 129.12
Reinheit (%) 99%