Learn More
5,5-Diphenylhydantoin-3-Buttersäure, TRC
Artikelnummer. 30372673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30372673 10 mg
30377632 100 mg
30380774 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30372673 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49168010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56976-66-0
Summenformel C19 H18 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 338.36
IUPAC-Name 4-(2,5-Dioxo-4,4-Diphenylimidazolidin-1-yl)Butansäure
SMILES OC(=O)CCCN1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5-Diphenylhydantoin-3-butyric Acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H18N2O4/c22-16(23)12-7-13-21-17(24)19(20-18(21)25,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2,(H,20,25)(H,22,23)
Formelmasse 338.1267