Learn More
5,5' '-(Propan-2,2-Diyl)bis(([1,1'-Biphenyl]-2-ol)), TRC
Artikelnummer. 30409452
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30409452 100 mg -
30420231 10 mg -
30416442 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30409452 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP835303100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24038-68-4
Summenformel C27 H24 O2
Molekulargewicht (g/mol) 380.48
Synonym 2-Biphenylol, 5,5' '-isopropylidenedi- (8CI), 5,5' '-(1-Methylethylidene)bis[[1,1'-biphenyl]-2-ol], 2,2-Bis(3-phenyl-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3-phenylphenyl)propane, 5,5'-(1-Methylethylidene)bis[1,1'-biphenyl]-2-ol, BisOPP-A, Bisphenol PH
IUPAC-Name 4-[2-(4-Hydroxy-3-Phenylphenyl)Propan-2-yl]-2-Phenylphenol
SMILES CC(C)(c1ccc(O)c(c1)c2ccccc2)c3ccc(O)c(c3)c4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bisphenol PH
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H24O2/c1-27(2,21-13-15-25(28)23(17-21)19-9-5-3-6-10-19)22-14-16-26(29)24(18-22)20-11-7-4-8-12-20/h3-18,28-29H,1-2H3
Formelmasse 380.1776