Learn More
5-[5-(Trifluormethyl)-isoxazol-3-yl]-thiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672833
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10672833 250 mg 250 Milligramm
10232842 1 g 1 Gramm
10366804 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10672833 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM09559CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 229956-98-3
Summenformel C8H3ClF3NO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 317.681
MDL-Nummer MFCD00831001
InChI-Schlüssel TWGONVLMWWEOFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-5-trifluoromethyl isoxazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-5-trifluoromethyl-1,2-oxazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-5-trifluoromethyl-3-isoxazolyl, 5-5-trifluoromethyl isoxazol-3-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-5-trifluoromethyl-isoxazol-3-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2777526
IUPAC-Name 5-[5-(Trifluormethyl)-1,2-Oxazol-3-yl]Thiophen-2-Sulfonylchlorid
SMILES C1=C(SC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C2=NOC(=C2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 317.69
Reinheit (%) 97%