Learn More
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamin, TRC
Artikelnummer. 30409256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409256 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409256 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2949001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
CAS 2217-41-6
Summenformel C10H13N
Menge 1 g
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-5-aminonaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthalenamine, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthylamine, 1-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenamine, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenylamine, 5-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 5-Aminotetralin, 5-Tetralinylamine, NSC 53503
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6,11H2
SMILES Nc1cccc2CCCCc12
IUPAC-Name 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 147.22
Formelmasse 147.1048