Learn More
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-carbonsäure, Mikromol
Artikelnummer. 30461615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30461615 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461615 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3779.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-carbonsäure, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
CAS 4242-18-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H12 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-Naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-, 1-Naphthoic acid, 5,6,7,8-tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthoic acid, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-carboxylic acid, NSC 44874, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2,(H,12,13)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OC(=O)c1cccc2CCCCc12
IUPAC-Name 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Menge 25 mg
Formelmasse 176,0837 g/mol