Learn More
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30411935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411935 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2941001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
CAS 4242-18-6
Summenformel C11 H12 O2
Menge 1 g
Synonym 1-Naphthalenecarboxylic acid','5,6,7,8-tetrahydro-, 1-Naphthoic acid','5,6,7,8-tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthoic acid, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-carboxylic acid, NSC 44874, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cccc2CCCCc12
IUPAC-Name 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-1-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Formelmasse 176.0837