Learn More
5,6,7,8-Tetrahydrochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15595866 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15595866 5 g 5 Gramm
15505876 25 g 25 Gramm
15515876 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15595866
Marke: Thermo Scientific Acros 188870050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10500-57-9 | C9H11N | 133.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10500-57-9
Summenformel C9H11N
Molekulargewicht (g/mol) 133.19
InChI-Schlüssel YQDGQEKUTLYWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-cyclohexeno pyridine, quinoline, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-l786aag56h, 5,6,7,8-tetra-hydroquinoline, 5,6,7,8-tetrahydro-quinoline, pubchem5891, 2,3-cyclohexenopyridine, g00034-watson-int, 2,3-cyclohexano pyridine, acmc-2098eh
PubChem CID 66335
IUPAC-Name 5,6,7,8-Tetrahydrochinolin
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 218.0°C to 222.0°C
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Brechungsindex 1.544
Menge 5 g
Beilstein 20,II,176
Relative Dichte 1.03
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,6,7,8-Tetrahydroquinoline, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.