Learn More
5(6)-Carboxyfluorescein, TRC
Artikelnummer. 30353573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30353573 1 g 1 Gramm
30368375 5 g 5 Gramm
30367523 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30353573 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1783151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72088-94-9
Summenformel 2 C21 H12 O7
Molekulargewicht (g/mol) 752.63
IUPAC-Name 3',6'-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-5-carbonsäure;3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-carbonsäure
SMILES OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5(6)-Carboxyfluorescein
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
Formelmasse 752.1166