missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5(6)-Carboxytetramethylrhodamin Succinimidylester (Technische Qualität), TRC

Artikelnummer. 30367042
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367042 5 mg -
30359092 25 mg 25 Milligramm
30358460 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30367042 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1826505MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 246256-50-8
Summenformel C24 H22 N2 O3 . C6 H7 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 543.567
Synonym 5,6-Carboxytetramethylrhodamine Succinimidyl Ester, 5/6-TAMRA-SE, NHS-Rhodamine
IUPAC-Name 2-[3,6-bis(dimethylamino)xanthen-10-ium-9-yl]benzoat; (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) Acetat
SMILES CN(C)c1ccc2c(c3ccccc3C(=O)[O-])c4ccc(cc4[o+]c2c1)N(C)C.CC(=O)ON5C(=O)CCC5=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5(6)-Carboxytetramethylrhodamine Succinimidyl Ester (Technical Grade)
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H22N2O3.C6H7NO4/c1-25(2)15-9-11-19-21(13-15)29-22-14-16(26(3)4)10-12-20(22)23(19)17-7-5-6-8-18(17)24(27)28;1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h5-14H,1-4H3;2-3H2,1H3
Formelmasse 543.201
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.