missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5(6)-Carboxytetramethylrhodamine (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30349017
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Artikelnummer. Menge
30349017 500 mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30349017

Marke: Toronto Research Chemicals TRCC183188500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5(6)-Carboxytetramethylrhodamine
CAS 98181-63-6
Summenformel C25H22N2O5
Menge 500 mg
Synonym 9-[2,4(or 2,5)-Dicarboxyphenyl]-3,6-bis(dimethylamino)-xanthylium Inner Salt, 5(6)-TAMRA
SMILES O=C(O)C(C=C1C([O-])=O)=CC=C1C2=C3C(C=C(N(C)C)C=C3)=[O+]C4=C2C=CC(N(C)C)=C4
IUPAC-Name Xanthylium, 9-(2,4-dicarboxyphenyl)-3,6-bis(dimethylamino)-, inner salt (9CI, ACI)
Molekulargewicht (g/mol) 430.45
Formelmasse 430.15
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.